Learn More
Mineralöl, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452442 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452442 500 ml 500 Milliliter
11416562 100 ml -
11462442 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452442 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215169490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.10 CHF
    35.35 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 1.75 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Wolle, orange 2g, C.I. Säureorange 10, c.i. Lebensmittel Orange 4, Hellorange G, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Mineralöl
Farbe Farblos
Dichte 0,81 bis 0,894 bei 15 °C
Menge 500 ml
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit