Learn More
Mineralöl, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15705823 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15705823 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15705823 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J71600.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral oil
CAS 8042-47-5
Flammpunkt >110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-Nummer MFCD00131611
Menge 1 L
Synonym acid orange 10, wool orange 2 g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8 Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Oily Liquid