Learn More
Mineralöl (schwer), TRC
Artikelnummer. 30479627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479627 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34495025ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral Oil (without additives)
Menge 25 mL
Synonym White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil
IUPAC-Name Weißes Mineralöl