Learn More
Mineralöl, enthält 10 bis 100 ppm Vitamin E als Stabilisator, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568044 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15568044 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15568044 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 270501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineralöl
Namenshinweis Enthält Vitamin E als Stabilisator im Bereich von 10 bis 100 ppm
CAS 8012-95-1
Flammpunkt 135.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel MFCD00131611
MDL-Nummer MFCD00131611
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 0.85 kg
Synonym Delphinidin-Chlorid, Delphinidin, Ephdin, Delfinidol-Chlorid, 3,5,7-Trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-Benzopyryliumchlorid, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Güte USP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils