Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Iris-Gewebepinzette
Artikelnummer. 11760309 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.16 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11760309
Marke: Cole-Parmer™ 1092302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem hochwertigsten Edelstahl, gefertigt nach höchsten Standards
  • Präzise Schnitt- und Halteflächen
  • Sperre mit Ratschenmechanismus
  • Nicht spiegelnde Oberfläche
Spezifikation
Spitzenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 10.16 cm
Produkttyp Präzisions-Iris-Gewebepinzette
Typ Iris-Gewebepinzette