Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Half-curved Iris Tissue Forceps
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10,16 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Precision cutting and holding surfaces
- Ratcheting lock mechanisms
- Non-glare finish
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Gebogen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Material | Stainless Steel |
| Länge (metrisch) | 10,16 cm |
| Produkttyp | Precision-grade Iris Tissue Forceps |
| Güte | Precision-grade |
| Typ | Iris Tissue Forceps |
| Beschreibung | Iris Tissue Forceps, Half curved, Precision-grade |