Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Adson Verbandspinzette
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12.065 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Instrumente in Dissektionsqualität werden aus Edelstahl hergestellt; gehärtet, angelassen und poliert für eine hochwertige Verarbeitung ohne Mehrkosten
- Gut geeignet für weniger kritische Anwendungen mit knappem Budget wie Nekropsien
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Gebogen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 12.065 cm |
| Produkttyp | Adson Präparationspinzette |
| Güte | Sezierung |
| Typ | Pinzette |