Learn More
Milrinon-Laktat, TRC
Artikelnummer. 30478028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478028 50 mg 50 Milligramm
30465428 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34468350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100286-97-3
Summenformel C12H9N3O . x(C3H6O3)
Molekulargewicht (g/mol) 301.3
IUPAC-Name 2-Hydroxypropansäure; 6-Methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-Pyridin-3-Karbonitrin
SMILES CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milrinone Lactate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Formelmasse 301.1063