Learn More
Merck Accessories for Analytical Filter Holders
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX2014718
Additional Details : Gewicht : 0.81710kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
- Nicht autoklaviert
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Millipore 25 mm analytischer Filterhalter aus Edelstahl | |
Unsteril | |
Stopfen, Nr. 8 |
9.5 mm Bohrungsdurchmesser | |
Silikon mit Parylen-Beschichtung | |
5/Packung | |
47 mm |