Beschreibung
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
- Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
- Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
- Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
- Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
- Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
- Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,7 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Wellanzahl | 24 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung bei zahlreichen Zellanwendungen |
| Enthält | 4-Well-Zellkulturplatte, Single-Well-Zufuhrtablett, 24-Well-Auffangtablett und Deckel |
| Porengröße | 3 μm |
| Menge | Jeweils |
| Mehr anzeigen |