Learn More
Merck Millex Spritzenfiltereinheit
Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
580.00 CHF - 3380.00 CHF
Spezifikation
Farbcode Blau
Einwegprodukt Ja
Material PTFE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Nicht steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Art des Auslasses Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Art des Auslasses Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15814146
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLCRX13NK
Männlicher Luer-Stecker 0,45 μm 1000
3380.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15874276
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLCRX13NL
Männlicher Luer-Stecker 0,45 μm 100
580.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15824146
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLCRX13TL
Röhrchen 0,45 μm 100
600.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
  • Filtercode: LCR
  • Maximaler Einlassdruck:  10 bar (150 psi)
  • Hydrophil
  • Siedepunkt bei 23 °C: ≥1.4 bar
  • Flussrate:  107 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
Blau
PTFE
Nicht steril
Analytische Probenvorbereitung
PP
45 °C
13 mm
Ja
0,45 μm
0,8 cm²
≤ 15 µl
Weiblicher Luer-Lok™
<10 ml
13 mm