Learn More
Merck Millipore Millex Spritzenfiltereinheit
Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
Marke:  Merck Millipore SLCRX13TL
Additional Details : Gewicht : 0.37000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824146
  • 487.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
20-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
  • Filtercode: LCR
  • Maximaler Einlassdruck:  10 bar (150 psi)
  • Hydrophil
  • Siedepunkt bei 23 °C: ≥1.4 bar
  • Flussrate:  107 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
Blau
0.8 cm²
≤15 µl
Weiblicher Luer-Lok™
Röhrchen
Aqueous, Organic
Hydrophiles Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nicht steril
13 mm
Analytische Probenvorbereitung
Polypropylen (PP)
48 mm
100
45 °C
0,45 µm
Prozessvolumen: ≤10 ml