Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke: Merck SLGPX13NL
317.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit PES-Membran:- Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Millipore Express™ PLUS Polyethersulfon (PES)-Membran sorgen für die schnelle Filtration wässriger und milder organischer Lösungen.
- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und bietet eine umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen:
Pufferfiltration, Klärungslösung für wässrige Lösungen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Grün | |
Hydrophiles PES | |
Unsteril | |
PP | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter | |
13 mm |
Ja | |
0,22 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
100Pack | |
<10 ml | |
13 mm |