Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke:  Merck SLGP033NB
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10509952
  • 1300.32 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit PES-Membran:
  • Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Millipore Express™ PLUS Polyethersulfon (PES)-Membran sorgen für die schnelle Filtration wässriger und milder organischer Lösungen.
  • Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und bietet eine umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen:
Pufferfiltration, Klärungslösung für wässrige Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PES
Unsteril
Analytische Probenvorbereitung
Millex™
Spritzenfilter und spritzenlose Filter
33 mm
Millipore Express PLUS (PES)
0,22 μm
4,5 cm2
PP
250Pack
<200 ml
33 mm