Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke:  Merck SLGS025NB
Additional Details : Gewicht : 0.83700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074860
  • 935.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit MCE-Membran:
  • Das Gehäuse besteht aus Polyvinylidenchlorid (PVC) mit geringer Extraktion.
Anwendungen:
Klärung von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PVDF, Zellulosemischester
Nicht steril
Analytische Probenvorbereitung
Weiblicher Luer-Lok™
Millex™
Spritzenfilter
25 mm
Zellulosemischester (MCE)
0,22 μm
3,9 cm2
PVC
Männlicher Luer-Stecker
250Pack
100 mL
25 mm