Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLGVX13TL
Additional Details : Gewicht : 0.17370kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Unsteril | |
≤15 µl | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
Schlauchauslass | |
Spritzenfilter | |
48 mm | |
13 mm |
Ja | |
0,22 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
100/Pckg. | |
100Pack | |
<10 ml | |
13 mm |