Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLGVR04NL
324.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Spezifikation
Ja | |
PVDF | |
Nicht steril | |
≤10 µl | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
Luer-Lock-Anschlussstecker, abgesetzt | |
100Pack | |
1 ml | |
4,0 mm |
PVDF-Membran | |
0,22 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
100/Pckg. | |
Millex™ | |
Spritzenfilter | |
19,7 mm | |
4,0 mm |