Learn More
Merck Millex Samplicity™ Filter, 0,45 μm hydrophiles PVDF
Für den Einsatz mit dem Samplicity Filtrationssystem. Mit diesem vakuumbetriebenen System lassen sich 1 bis 8 Proben in Sekundenschnelle und mit minimalem manuellen Aufwand in standardmäßigen HPLC-Fläschchen filtern, und das mit einer höheren Rückgewinnungsrate als bei Spritzenfiltern.
Marke:  Merck SAMPLCR01
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11335982
  • 580.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht über Millex Samplicity™ Filter für das Samplicity™ G2 System
  • Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
  • Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen
  • Millex Samplicity&tade; Filter bieten integrierte Trichter und Filter für eine einfache Probenbeladung
  • Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm mit hydrophilem PTFE und Durapore™ PVDF-Membranen
Spezifikation
Spezifikation
Einfacher Einfülltrichtereinlass, Auslassspitze für problemlosen Transfer zu HPLC-Fläschchen
Ja
PTFE (hydrophil)
Unsteril
Gehäuse aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
96/Packung
0,3 bis 1,6 ml
Filtercode: LCR
Samplicity™ G2 Filtrationssystem
0,45 μm
Probenvorbereitung für HPLC
96Pack
Millex™ Samplicity™ Filter
25 mm