Learn More
Merck Millex™-HN Syringe Filter for Samplicity G2, Nylon, 0.45 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 μm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
1350.00 CHF - 3150.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Violett |
---|---|
Beschreibung | Weiblicher Luer-Lok™ Anschluss und männlicher Luer-Slip-Anschluss |
Material | Polypropylen |
Material (Membran) | Nylon (hydrophil) |
Porengröße | 0,45 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16681734
|
Merck
SAMP2HNNB |
250Pack |
1350.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16691734
|
Merck
SAMP2HNNK |
1000Pack |
3150.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
- Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System provide adaptor funnels and Millex™ 33 mm filters
- Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with Durapore™ PVDF, Millipore Express™ PLUS PES, or nylon membranes
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Spezifikation
Violett | |
Polypropylen | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μl | |
8,6 bar (125 psi) | |
Millex Filter mit einfachem Einfülltrichter | |
33 mm |
Weiblicher Luer-Lok™ Anschluss und männlicher Luer-Slip-Anschluss | |
Nylon (hydrophil) | |
HN | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
45 °C | |
≤ 80 µl nach dem Entlüften |