Learn More
Merck Millex-GV Filter für Samplicity G2, 0,22 μm, PVDF, 33 mm, unsteril
Für die unsterile Filtration mit dem System Samplicity™ G2. Dieser 33 mm-Spritzenvorsatzfilter mit einer hydrophilen Durapore™ PVDF-Membran und einer Porengröße von 0,22 μm wird zur Vorbereitung von Lösungen vor der Chromatographie oder vor anderen Geräteanalysen verwendet.
1530.00 CHF - 3860.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb/Naturfarben |
---|---|
Filtertyp | Unsteril, hydrophil |
Format | Luer-Lok-Buchse, Einlass/Luer-Slip-Steckverbinder, Auslass |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Samplicity™ G2 Filtrationssystem |
Material (Membran) | Durapore PVDF |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16661734
|
Merck
SAMP2GVNB |
250Pack |
1530.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16671734
|
Merck
SAMP2GVNK |
1000Pack |
3860.00 CHF
1000 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
Mit dem standardmäßigen Millex 33 mm-Filter kann durch einfache Ergänzung eines Adaptertrichters einfach und vakuumgesteuert filtriert werden.
- Bieten Sie langjährig bewährte Qualität mit geringen Extraktionswerten und niedriger Analytbindung
- Filtert in Sekundenschnelle 1 bis 8 Proben in Standard-HPLC-Fläschchen
- Mit einfachem Einfülltrichter und Auslassspitze für den problemlosen Transfer in HPLC-Fläschchen
- Nicht sterile, hydrophile Filter
Spezifikation
Gelb/Naturfarben | |
Luer-Lok-Buchse, Einlass/Luer-Slip-Steckverbinder, Auslass | |
Durapore PVDF | |
GV | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
45 °C | |
≤2 ml (begrenzt durch Fläschchenvolumen) |
Unsteril, hydrophil | |
Samplicity™ G2 Filtrationssystem | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μl | |
Millex Filter und Easy-Fill Trichter | |
Wässrig, mild organisch | |
≤ 80 µl nach dem Entlüften | |
33 mm |