Learn More
Merck Millex™-GN for Samplicity G2, Nylon, 0.20 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.2 μm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
Marke: Merck SAMP2GNNB
Additional Details : Gewicht : 1.09000kg
Description
Übersicht über Millex™ Filter für das Samplicity™ G2-System- Das Samplicity& G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen
- Millex™ Filter für das Samplicity™ G2 System bieten Adaptertrichter und Millex™ 33 mm Filter
- Das Samplicity™ G2-System hat eine geringere ergonomische Wirkung als die manuelle Spritzenfiltration
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm mit Durapore™ PVDF-, Millipore Express™ PLUS PES- oder Nylonmembranen
Anwendungen: HPLC; Filtration von viskosen oder partikelbeladenen Proben für HPLC
Specifications
Violett | |
Polypropylen | |
0,2 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μl | |
250Pack | |
250Pack | |
Millex Filter mit einfachem Einfülltrichter | |
33 mm |
Weiblicher Luer-Lok™ Anschluss und männlicher Luer-Slip-Anschluss | |
Nylon (hydrophil) | |
GN | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
45 °C | |
≤ 80 µl nach dem Entlüften |