Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Silikonschläuche
Zum Schutz von Vakuumquellen vor Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
Marke: Merck SLFG75000
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Naturfarbener Einlass/naturfarbener Auslass | |
Ja | |
PTFE | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PTFE | |
1/8 Zoll NPTM | |
100Pack | |
Millex-FG | |
50 mm |
HB-NPTM | |
Spritze | |
0,2 μm | |
19,6 cm2 | |
<0,1 ml | |
1/8 Zoll NPTM | |
4,1 bar (60 psi) | |
121 Grad C | |
4 l | |
5 cm |