Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Silikonschläuche
Zum Schutz von Vakuumquellen vor Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
Marke: Merck SLFGN25VS
314.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Naturfarbener Einlass/naturfarbener Auslass | |
Ja | |
PTFE | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
<0,1 ml | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
5.2 bar (75 psi) | |
25Pack | |
Millex-FG Spritzenfiltereinheit | |
25 mm |
Nadelauslass, Ethylenoxid-sterilisiert | |
Spritze | |
PTFE | |
Steril | |
Filtration und Entlüftung von Luft/Gas/organischen Lösungsmitteln; Anwendungen, die superhydrophobe Membranen erfordern | |
PTFE | |
Nadel | |
Millex-FX™ | |
45 Grad C | |
100 mL | |
2,5 cm |