Learn More
Honeywell™ Millennia 2G Schutzbrille
Beschreibung
- Weicheres, flexibleres Rahmenmaterial für erstklassigen Tragekomfort am Kopf und an den Ohren, wenn das Produkt den ganzen Tag getragen wird
- Deckt die Augen und Bereiche oberhalb der Wangen und Brauen ab, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter vor Partikeln, Staub und anderen Einwirkungsrisiken geschützt sind
- Eine größere Augenabdeckung, die auch Seiten und Wangen schützt, trägt zur Reduzierung von Partikelrisiken bei
- Um zu verhindern, dass Staub zwischen den Rahmen fällt und in die Augen eindringt, wurde ein längliches Element entlang der Augenbrauen hinzugefügt
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Beschreibung | Dielektrisch |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: C1570.1HON, EC-Bescheinigung: C1570.1HON, EN C1570.1HON |
| Linsenfärbung | Grau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz im Freien, bei dem Augenschutz gegen sehr häufig auftretende Gefahren wie Stoßschutz, Beschlagen und Blendung durch Sonnenlicht erforderlich ist. |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Nylon |
| UV-Schutz | UV400. |