Learn More
Honeywell™ Millenia Schutzbrille
Artikelnummer. 12642743
Ansicht ändern
Click to view available options
Klare Linse, schwarzer Rahmen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12642743 Klare Linse, schwarzer Rahmen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12642743 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1002781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00 CHF
    11.33 CHF / 1 Stück
    Sparen 40.67 CHF
    78% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgewogener, leichter Rahmen für Passform, Komfort und Schutz.
  • Für die allgemeine Verwendung und zum Schutz gegen Stöße (45 m/s).
  • Geeignet für mechanische Arbeiten (Schleifen, Drehen, Fräsen usw.).
  • Polycarbonat-Gläser bieten 99.9 % UV-Schutz bis 380 nm.
  • Schutz gegen Beschlagen
  • Ausgeglichene Passform
  • Verstellbare, abbrechbare Flexicord-Halterung
  • Einzigartiges Design mit Gläsern mit 9 Basiskrümmung
  • Ausgezeichnete optische Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: EC 1131, EC-Bescheinigung EC 131
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s), mechanische Arbeiten wie Schleifen, Drehen, Fräsen
Rahmenfarbe Schwarz
Enthält Abreißbare Flexicord-Halterung
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon
UV-Schutz UV400.