Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mildronat-Dihydrat
Codice prodotto. 16677062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
16677062 1 g 1 Gramm
16687062 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16677062 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 86426-17-7 | C6H18N2O4, C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O | 182.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86426-17-7
Summenformel C6 H14 N2 O2. 2 H2 O
Specifica
Chemischer Name oder Material Mildronat-Dihydrat
Menge 1 g
Löslichkeit Löslich in wässriger Lösung
Formelmasse 182,22
Physikalische Form Kristallpulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit 97,5 bis 102,5 % (Titration mit HClO4)
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.