Learn More
Honeywell™ Gants de soudeur MIG FIT
Code produit 12647533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12647533 Taille : 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12647533 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 205869110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gants de soudeur Honeywell™ MIG FIT fabriqués en Kevlar™ sur le dos de la main avec doublure en molleton de coton.
  • Gant en cuir refendu de vache
  • Coupe Gunn, pouce ailé, type gantelet
  • Dos de la main en Kevlar™ aluminisé avec doublure en molleton de coton
  • Paume en cuir refendu thermorésistant avec doublure en molleton de coton
  • Manchette en cuir refendu avec doublure en molleton de coton sur le côté de la paume
  • Manchette en Kevlar™ aluminisé avec doublure en molleton de coton sur le côté du dos de la main
  • Épaisseur du cuir de seulement 1,1/1,3 mm
  • Le cuir refendu est un matériau idéal pour la production de gants de soudeur
  • Le pouce ailé et les matériaux souples utilisés rendent ce gant ergonomique, offrant ainsi à l’utilisateur un confort d’utilisation
  • La doublure en molleton de coton augmente l’isolation thermique du gant
  • Le dos en tissu de Kevlar™ aluminisé offre une forte résistance à la chaleur, au rayonnement et aux petites projections de métal fondu
  • Son renfort en molleton de coton à l’intérieur du gant et sur le côté de la main offre un bon support sur la pièce métallique chaude
  • L’usure par abrasion est limitée en raison du renforcement en cuir à la couture du pouce
  • La manchette en cuir refendu aide à protéger une grande partie de l’avant-bras contre les risques mécaniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE : risques intermédiaires de niveau II Conformes aux normes : normes de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, risques thermiques EN 407-2004, protection pour les soudeurs de type A EN 12477-2000
Matériau de la manchette Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Couleur Blanc, Orange
Matériau Cuir de vachette
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) de 1,1 à 1,3 mm
Matériau de revêtement Coton
Longueur (métrique) 35,5 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.