Learn More
Honeywell™ MIG FIT Schweißhandschuhe
Artikelnummer. 12647533
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12647533 Größe: 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12647533 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 205869110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell™ MIG-FIT-Schweißhandschuhe aus Kevlar™ an der Handrückseite mit Baumwoll-Fleece-Futter.
  • Spaltlederhandschuh aus Rindsleder
  • Gunn-Cut-Muster, geflügelter Daumen mit Schnur, Tpy Gauntlet.
  • Aluminiumbeschichteter Kevlar™ Handrücken mit Baumwoll-Fleece-Futter
  • Hitzebeständige Handfläche aus Spaltleder mit Baumwoll-Fleece-Futter
  • Manschette aus Spaltleder mit Baumwoll-Fleece-Futter an der Handinnenseite
  • Aluminiumbeschichte Kevlar™ Manschette aus Spaltleder mit Baumwoll-Fleece-Futter an der Rückseite
  • Dicke nur Leder 1.1/1.3 mm
  • Spaltleder eignet sich als Material ideal für die Herstellung von Schweißhandschuhen
  • Der geflügelte Daumen und die verwendeten flexiblen Materialien machen diesen Handschuh ergonomisch und bieten dem Benutzer so einen hohen Komfort
  • Das Baumwoll-Fleece-Futter erhöht die thermische Dämmung des Handschuhs
  • Die aluminiumbeschichte Kevlar™ Textilrückseite bietet eine starke Beständigkeit gegen Wärme, Strahlung und kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
  • Die Baumwoll-Fleece-Verstärkung im Handschuh und seitlich an der Hand bietet guten Halt auf dem heißen Metallteil
  • Der Verschleiß durch Abrieb ist durch die Lederarmierung an der Daumennaht begrenzt
  • Die Spaltledermanschette schützt einen großen Teil des Unterarms vor mechanischen Gefahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE: KATEGORIE II Mittlere Risiken, gemäß Anforderungen: EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EN 407-2004 Thermische Risiken EN 12 477-2000 Typ A Schweißschutz
Stulpenmaterial DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern
Farbe Weiß, Orange
Material Rindsleder
Größe 10
Dicke (metrisch) 1,1 bis 1,3 mm
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Länge (metrisch) 35.5 cm