Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Verbindungskabel Typ 2 APH 302 zur Anbindung eines Gerätes mit serieller Schnittstelle an einen PC/Net500
Marke: Miele Professional™ 7951410
35.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel zu Geräten von Sirona und W&H
- Kabellänge 3 m
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation > Kabeltyp 2; für Net500
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur