Learn More
Sartorius MIDI Plus™ Pipettierhilfe
Das Dispensieren in eine Kulturmedienschale kann vorsichtig und tropfenweise ohne Brechen der feinen Oberfläche des Mediums durchgeführt werden. Die Sartorius Midi Plus™ Pipettierhilfe ermöglicht die einfache Anpassung der Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit bei klein- oder großvolumigen Pipetten.
Marke: Sartorius 710931
530.07 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Universal-Netzteil (Euro-, US-/Japan-, UK- und chinesische Stecker), Hydrophober autoklavierbarer Filter
Beschreibung
Leichte, kabellose Pipettierhilfe ermöglicht die Aspiration aus Flaschen und Röhrchen, ohne dass die Hand und der Arm wie bei serologischen oder volumetrischen Pipetten angehoben werden müssen. Passt auf alle gängigen Glas- oder Kunststoffpipetten, kann aber auch mit 5 ml- und 10 ml-Einwegspitzen verwendet werden. Die Geschwindigkeit lässt sich durch unterschiedlichen Fingerdruck auf die Bedientasten feinjustieren.- Ergonomisches Design
- Leicht
- Elektronisch
- Kabellos
- Präzise Fingerspitzenkontrolle von variablen Drehzahlbereichen
- Der hydrophobe autoklavierbare Filter verhindert Überaspiration
- Lineare Drehzahlsteuerung
- Warnung bei niedriger Batterieladung
- Stufenlose Drehzahlsteuerung: Ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung der Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit an große und kleine Pipetten
- Autoklavierbares Pipettenadapter-Set
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie
Spezifikation
NiMH, 3er-Satz | |
Ca. 10 ml/s | |
Polypropylene | |
Alle gängigen Glas-/Kunststoffpipetten (1 bis 100 ml), Pasteurpipetten, 5/10 ml Pipettenspitzen | |
Ca. 3 Stunden |
Autoklavierbar | |
Pipettes | |
1 bis 100 ml | |
Universal-Netzteil (Euro-, US-/Japan-, UK- und chinesische Stecker), Hydrophober autoklavierbarer Filter | |
212 g |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Probenvorbereitung, Filtration und Lagerung
Erhalten Sie bis zu 80 % Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24124Gültig bis zum: 2025-08-31 Nur zur Einlösung
-
Mehrere Hersteller
Proteinsignale im Fokus
Mit den richtigen Tools zu neuen EntdeckungenAktionscode: 24148Gültig bis zum: 2025-08-22
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Schwerpunkt Agri-Science Testing
Verwenden Sie den Aktionscode 24136, um erstaunliche Einsparungen zu erzielen.Aktionscode: 24136Gültig bis zum: 2025-10-26
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 87%