Learn More
Thermo Scientific™ Midi CO2-Inkubatoren, 230 V
Artikelnummer. p-9053075 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 11799863
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3404
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Dieses kompakte Gerät bietet eine umfassende Steuerung, Überwachung und Anzeige aller Parameter und lässt sich einfach und effizient bedienen.
Sichere und effiziente Bedienung von Thermo Scientific™ Midi 40 CO2-Inkubatoren. Die Geräte verwenden das Thermo Scientific™ IntrLogic™ II Mikroprozessor-basierte Steuerungssystem mit alphanumerischer Sollwertanzeige von Temperatur, CO2-Alarm-, Kalibrier- und Diagnosefunktionen. Die verbesserte mikroprozessorbasierte IntrLogic II Steuerung bietet umfassende Kontrolle, Überwachung und Anzeige für den sicheren, effizienten Betrieb aller Inkubatorsysteme. Dies ist ein komplett ausgestatteter 40 Liter-Inkubator, der weniger als 0.6 m2 breit ist und somit nur eine geringe Stellfläche benötigt.
Hauptmerkmale:
  • Zur bequemen, personalisierten Nutzung entwickelt: unveränderte Inkubationsbedingungen und Vermeidung von Kontamination.
  • Ideal für kleine Probendurchsatz-Anforderungen geeignet
  • Der weniger als 61 cm breite, kompakte Midi-Inkubator verfügt über digitale Mess- und alphanumerische Anzeigen für einfachere Bedienung und Überwachung.″
IntrLogic II Mikroprozessorsteuerung:
  • Werkseitige Kalibrierung hält genaue thermische Gasleistung aufrecht
  • Mikroprozessor-basierte, automatische Wärmeleitfähigkeits-CO2-Steuerung
  • Touchpad-Steuerung mit drei Tasten und Sollwert-Sicherheit
  • Umfassendes Alarmsystem mit akustischen und visuellen Alarmen überwacht die Temperatur und CO2-Funktionen. Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
  • Temperaturregelung ±0,1 °C EasyView™ gut sichtbares Vakuum-Fluoreszenz-Display
Bauweise:
  • Stapelbar dank stabiler Schrankkonstruktion
  • Kratzfeste, sehr stoßfeste lackierte Oberfläche für einfache Reinigung
  • Sanft schließende, solide Außentür mit Magnetdichtung
  • Die Innentür aus Sicherheitsglas wird durch die Außentür geheizt, um eine Kondensation zu vermeiden
  • Nicht poröse Silikondichtung bewahrt die Kammerintegrität
  • Nahtloser Innenraum aus Edelstahl
  • Die Wandheizung bietet eine präzise, konstante Temperatur mit natürlicher Konvektion.
  • Vier Einlegeböden aus Edelstahl
  • Beheizte, abnehmbare Wasserwanne erzeugt relative Luftfeuchtigkeitswerte bis 95 % mit schnellen Erholzeiten, die ein optimales Zellwachstum fördern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 1.4 ft.³
Zertifizierung/Konformität CE, UL, cUL
Beschreibung Einzelinkubator 40 l
Kapazität (metrisch) 40 l
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
Sauerstoffregelung Keine
Relative Luftfeuchtigkeit <90 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) 5° bis 60 °C
Typ CO2-Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Wasserwanne
Abmessungen (T x B x H) innen 35.5 x 30.5 x 35.5 cm
Abmessungen (L x B x H) 59.7 x 47 x 46.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 60 lbs.
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Spannung 230 V