Learn More
Midecamycin, 900μg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
129.07 CHF - 228.22 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 35457-80-8 |
|---|---|
| Summenformel | C41H67NO15 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 813.979 |
| MDL-Nummer | MFCD00865000 |
| InChI-Schlüssel | DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N |
| PubChem CID | 124225192 |
| IUPAC-Name | [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| SMILES | CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15487249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.ME |
500mg |
129.07 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15477249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.03 |
1g |
228.22 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 35457-80-8 | |
| 813.979 | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| C41H67NO15 | |
| MFCD00865000 | |
| 124225192 | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
Spezifikation
| Midecamycin | |
| 35457-80-8 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865000 | |
| Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C | |
| 813.979 | |
| 813.97 |
| 900μg/mg | |
| White | |
| C41H67NO15 | |
| 874°C | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di | |
| 124225192 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 252-578-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH4730600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold