Learn More
Kinesis™ Mikrowellen-Fläschchen
Artikelnummer. 15118112
Artikelnummer. 15118112
Marke: Kinesis™ 9899893
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KX, für die Verwendung mit Initiatorsystemen (nur EXP) von Biotage, kontaminationsfreies hydrolytisches Borosilikatglas der Klasse 1, wiederverschließbare Septen,40 °C bis300 °C,10 ml bis 20 ml