Learn More
Corning™ Mikrovolumen-Pipettenspitzen, steril
Für präzise und zuverlässige Leistung im angegebenen Volumenbereich
97.89 CHF - 108.56 CHF
Spezifikation
Sterilität | Ja |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Format | Gestell |
Spitzenform | Mikrovolumen, Round |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10072521
|
Corning™
4830 |
0.5 bis 10 μl | Gestell |
97.89 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10103861
|
Corning™
4894 |
0.1 bis 10 μl | Gestell |
108.56 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Polypropylen in Naturfarbe
- Wahlweise im Gestell oder als Großpackung im Beutel
- Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- Die Gestellspitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Auch unsteril erhältlich
Spezifikation
Ja | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Mikrovolumen, Round | |
Polypropylen |
Naturfarben | |
Gestell | |
Gestell |