Learn More
Corning™ Mikrovolumen-Pipettenspitzen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 10 μl
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
10000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Polypropylen in Naturfarbe
- Wahlweise im Gestell oder als Großpackung im Beutel
- Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- Die Gestellspitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Auch unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 10 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Mikrovolumen, Rund |
| Verpackung | Großpackung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro |
| Material | Polypropylen |