Learn More
Corning™ Mikrovolumen-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10431822 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 10 μl
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
10000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10431822
Marke: Corning™ 4826
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise und zuverlässige Leistung im angegebenen Volumenbereich
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Wahlweise im Gestell oder als Großpackung im Beutel
  • Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
  • Die Gestellspitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Auch unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Mikrovolumen, Rund
Verpackung Magazinhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro
Material Polypropylen