Learn More
Grant Instruments Microtube Rotor for LMC-56
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fixed-angle rotor for 24 x 1.5 or 2 mL microtubes.
- Compatible with LMC-56
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Typ | Fixed Angle Rotor |
| Fassungsvermögen | 24 Mikroröhrchen |
| Max. RZB | 3,750 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 6,000 rpm |
| Radius (metrisch) | 75 mm |
| Max. Schlauchlänge | 40 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 10.5 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56 |
| Mehr anzeigen |