Learn More
Heidolph™ Mikroröhrchen-Halter
Artikelnummer. 30274397 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 ml Mikroreaktionsgefäße
1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße
Röhrchenkapazität:
20 Mikroröhrchen
36 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität Packungsgröße
30274397 0,5 ml Mikroreaktionsgefäße 36 Mikroröhrchen 1 Stück
30274394 1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße 20 Mikroröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30274397 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5490013000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    123.46 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.54 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halterung oder Gestell zur Aufnahme von Mikroreaktionsgefäßen.
Halterung oder Gestell zur Aufnahme von Mikroreaktionsgefäßen.
Material:
  • Rahmen: Edelstahl
  • Innenteil: Polypropylen
Merkmale:
  • Autoklavierbar und spülmaschinenfest
  • Winkelverstellung bis zu 90°
  • Der Aufsatz ohne Fußteil kann als Tischgestell verwendet werden.
Optionen:
  • Gestell zur Aufnahme von 36 Mikroreaktionsgefäßen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 ml
  • Gestell zur Aufnahme von 20 Mikroreaktionsgefäßen mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bis 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 0,5 ml Mikroreaktionsgefäße
Röhrchenkapazität 36 Mikroröhrchen
Produkttyp Röhrchenhalter
Material Edelstahl, Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE 1000 oder 2000 Serie Schüttler