Learn More
Scientific Industries SI™ MICROTUBE FOAM INSERT (2)
Artikelnummer. 15577325 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Positionen:
60
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Positionen Packungsgröße
15577325 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15577325 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.54 CHF
    47.58 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.96 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet einen sicheren Halt der Gefäße während des Mischvorgangs. Scientific Industries SI™ Mikroröhrchen-Schaumeinsatz passt genau in den Schütteltischaufsatz für den Vortex-Genie 2 und Vortex-Genie Pulse 152 mm.
  • Fasst bis zu 60 Mikroröhrchen.
  • Passt in 152 mm-Plattformanhang
  • Im Mehrproben-Anfängerset enthalten
  • Für den Gebrauch mit der Vortex-Genie 2 Produktfamilie von Mixern und dem Vortex-Genie Pulse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Schaumstoff hoher Dichte
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2 Mischer, Vortex-Genie Pulse
Anzahl Positionen 60
Erfordert Plattformbefestigung 15577315