Learn More
Ohaus™ Mikroröhrchen-Schaumstoffeinsatz
OHAUS™ Mikroröhrchen-Schaumstoffeinsatz ist für den Einsatz mit Vortex-Mischern geeignet.
Marke:  Ohaus™ 30400217
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15792629
  • 43.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
  • Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
  • Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
  • Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
38 Mikroröhrchen
Polyethylenschaum
38
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffeinsatz (38) 1,5/2,0-ml-Mikroröhrchen