Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™Universal-Kits
Artikelnummer. 13285539
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
13285539 3 ml Rot 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13285539 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R12578
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhalten Sie die Lebensfähigkeit von Chlamydien, Mykoplasma und Ureaplasma während des Transports und der Lagerung mit Kits mit Medien und Tupfern mit herkömmlichen und Mikrospitzen.
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und wiederholte Tests von Viren, Chlamydien , Mykoplasmen und Ureaplasma mit bewährten Sammel- und Transportwerkzeugen sowie einer sicheren und zuverlässigen Verpackung. Die Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits sind mit vier Medienformulierungen erhältlich und enthalten einen Polyester-Tupfer mit Kunststoffschaft und herkömmlicher Spitze, einem Polyester-Tupfer mit Edelstahlschaft und Mikrospitze sowie einen 6 x 9 Zoll-Zipperbeuter zum sicheren Transport.
Entwickelt für die Entnahme, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma. Thermo Scientific Mikrotestprodukte sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die MicroTest-Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen über mehrere Gefriertauzyklen hinweg aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.
Microtest™ M4™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M4 RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien.
MicroTest™ M5™ enthält Vancomycin, Amphotericin B und Colistin sowie Proteinstabilisatoren für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M6™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
MicroTest Kits werden mit 1.5 ml oder 3 ml flüssigem Medium in einem konischen 15 ml-Röhrchen mit 3 Glasbeads, einem Umschlag mit einer Kunststoffhülse, Polyester-Tupfern mit herkömmlicher Spitze, einem Polyester-Tupfer mit Edelstahlschaft und Mikrospitze sowie einem 6 x 9 Zoll-Zipperbeutel geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
  • Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
  • Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
Kompatibilität und Lebensfähigkeit
  • Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
  • Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
Praktisches Format
  • 1.5 ml- und 3.0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
  • Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
Sichere stabile Verpackung
  • Robuste, bruchfeste Röhrchen mit sicheren, farbcodierten Schraubverschlüssen verhindern Leckagen und Exposition gegenüber infektiösen Erregern
  • Die Kits enthalten einen auslaufsicheren Polypropylen-Beutel für einen sicheren Probentransport
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universal Kit
Format Rörchen
Swab Configuration Mit herkömmlicher Spitze und Mikrospitze
Verschlussfarbe Rot
Kompatibilität Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Beschreibung M4 RT Universal-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlamydiae-Viren
Menge 100 Kits/Packung
Shaft Material Kunststoff und Edelstahl
Lagerungsbedingungen 2°bis 30 °C
Spitzentyp Mit herkömmlicher Spitze und Mikrospitze
Transporttemperatur 2 bis 30 °C
Volumen (metrisch) 3 ml