Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen
Artikelnummer. 12987208
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Grün
Rot
Medientyp:
M4
M4–RT
M5
M6, 3 mL
Enthält:
Glasperlen
Menge:
12 Röhrchen/Packung
72 Röhrchen/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
72 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Medientyp Enthält Menge Packungsgröße
12987208 Grün M5 Glasperlen 72 Röhrchen/Packung -
13255559 Blau M4 Glasperlen 12 Röhrchen/Packung 12 Stück
12729200 Blau M4 Glasperlen 72 Röhrchen/Packung 1 Stück
13265559 Rot M4–RT Glasperlen 12 Röhrchen/Packung 12 Stück
12997208 Grün M5 Glasperlen 12 Röhrchen/Packung 12 Stück
17749119 Rot M6, 3 mL Glasperlen 72 Röhrchen/Packung 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12987208 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R12515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 CHF
    172.77 CHF / 72 Stück
    Sparen 29.23 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhalten Sie die Lebensfähigkeit von Viren Chlamydien, Mykoplasma und Urealasma mit hochwertigen Transport- und Aufbewahrungsmedien, die in vier vielseitigen Rezepturen erhältlich sind.
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma mit hochwertigen Medien von Medienexperten. Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen sind mit vier Medienformulierungen erhältlich, um Flexibilität beim Transport und bei der Lagerung zu bieten.
Die Thermo Scientific MicroTest Produkte wurden für die Sammlung, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmaund Ureaplasma entwickelt und sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die MicroTest-Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen über mehrere Gefriertauzyklen hinweg aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.
MicroTest™ M4™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
MicroTest™ M4RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien. MicroTest™ M5™ enthält Vancomycin, Amphotericin B und Colistin sowie Proteinstabilisatoren für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
MicroTest™ M6™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
MicroTest Röhrchen werden mit 1,5 ml oder 3 ml Flüssigmedium in einem konischen Röhrchen (15 ml) mit 3 Beads aus Glas geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
  • Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
  • Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
Kompatibilität und Lebensfähigkeit
  • Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
  • Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
Praktisches Format
  • 1,5 ml- und 3,0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
  • Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
Sichere stabile Verpackung
  • Robuste, bruchfeste Röhrchen mit sicheren, farbcodierten Schraubverschlüssen verhindern Leckagen und Exposition gegenüber infektiösen Erregern
  • Die Kits enthalten einen auslaufsicheren Polypropylen-Beutel für einen sicheren Probentransport
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp M5 Röhrchen-Kit
Format Rörchen
Medientyp M5
Verschlussfarbe Grün
Kompatibilität Kultur, Flachbodenfläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie (einschließlich BDMS, Membran-ELISA)
Beschreibung M5 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viren: Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen
Enthält Glasperlen
Verpackung Verpackt in unterteilten Kartons.
Menge 72 Röhrchen/Packung
Lagerungsbedingungen -25 °C oder 2 °C bis 8 °C.
Volumen (metrisch) 3 ml