Learn More
BD Microtainer™ Röhrchen mit MicroGARD™ Verschluss
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Grün
Lavendel
Minzgrün
Rot
Enthält:
Betroffenes Serumröhrchen
Betroffenes normales Kapillarröhrchen
Nicht betroffenes EDTA-Röhrchen
Nicht betroffenes Plasmaröhrchen
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
BD Microtainer™ Röhrchen eignen sich für die Entnahme, den Transport und die Verarbeitung von Kapillar- oder Venenblut von Kleinkindern, Kindern, älteren Menschen und Notfallpatienten, wenn nur sehr geringe Blutmengen erforderlich sind. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Entnahmevorrichtung und verbesserte Mischfähigkeit aus.
- Die Röhrchen sind mit dem entsprechenden Farbcode für die Art der Venenblutentnahme gekennzeichnet und gewährleisten eine einfache Bestimmung der Röhrchen
- Die Füllmarken auf den Röhrchen gewährleisten das richtige Verhältnis zwischen Blut und Koagulans
- Der speziell konstruierte Microgard™ Sicherheitsverschluss schützt vor Blutspritzern nach dem Öffnen des Röhrchens
- Der größere Durchmesser erleichtert die Röhrchenhandhabung
- In Kombination mit einer Röhrchenverlängerung passen die Röhrchen in Gestelle der Größe 13 x 75 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Produkttyp | Mikroentnahmeröhrchen mit Sicherheitsverschluss |
| Zusatzstoff | PST |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | BD Microgard, mintgrün |
| Kapazität (metrisch) | 400 to 600 μL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussfarbe | Minzgrün |
| Mehr anzeigen |