Learn More
Microsyringe Needle
Artikelnummer. 11755143
Click to view available options
Länge (metrisch) Kanüle:
30 mm
100 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11755143
Marke: Hospidex XXMS01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.18 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.52 mm
Produkttyp Microsyringe Needle
Länge (metrisch) Kanüle 30 mm