Learn More
Merck Microsyringe Filter Holder, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
489.00 CHF - 620.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Auslassanschluss | Luer-Lock-Anschlussstecker |
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10469142
|
Merck
XX3002514 |
1/4 Zoll NPTF |
620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10492321
|
Merck
XX3002500 |
Weiblicher Luer-Lok™ |
489.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Make your own syringe filter! Microsyringe filter holders give you the flexibility to select the membrane type and diameter that are most appropriate for your application. For sterile filtration, autoclave your filter holders with the membrane in place. Ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by a syringe or install in-line to filter larger volumes.Features & Benefits
- Durable stainless steel construction ensures years of use, decreasing waste from disposable syringe filters
- Autoclavable with filter in place for sterile filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
Luer-Lock-Anschlussstecker | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |
Edelstahl | |
3,9 cm2 | |
6,9 bar (100 psi) | |
3,2 cm |