Learn More
Cytiva Microspin Säule
Artikelnummer. 11783299 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11783299 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11783299 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 27356501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 CHF
    212.00 CHF / 100 Stück
    Sparen 8.00 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die schnelle Aufreinigung von DNA für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Leere Microspin-Säulen mit Schraubverschlüssen für die Verwendung mit Chromatographiemedien der Wahl wie Sephadex™ für Entsalzung, DNA-Reinigung usw.
  • Leere Mikrospin-Säulen geben Flexibilität bei Medienauswahl und Bettvolumen und ermöglichen so eine Optimierung der Prozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Spin Column
Isolation Technology Spin Column
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Aufreinigung von DNA, Entsalzung/Pufferaustausch von DNA
Produkttyp Säule
Menge 100/Packung