Learn More
Contec™ Microsilk II Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16625524 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 16625524
Marke: Contec™ LWMD0201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Microsilk Wischtücher bestehen aus einem dicht gestrickten Gewebe aus durchgehenden Microdenier-Fasern.
Ausgezeichnete Saugfähigkeit und eine weiche Textur macht es zu einem ausgezeichneten Wischtuch für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. MikroSilk II Wischtücher sind lasergeschnitten, was die Ränder des Wischtuchs versiegelt und für eine sehr geringe Partikel- und Faseranzahl sorgt.
Gewaschen und doppelt verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 4. Das Wischtuch eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung und das Polieren und entfernt leicht Öl- und Wasserrückstände. Die einzigartige Mikrofaserstruktur verbessert den Oberflächenkontakt, bindet mehr Schmutz als durchschnittliche Wischtücher und sorgt für eine effektivere Reinigung.
Merkmale & Vorteile
  • Extrem geringe Faser- und Partikelbildung
  • Bindet mehr Schmutz als herkömmliche Wischtücher und sorgt für eine effektivere Reinigung
  • Ideal zum Reinigen und Polieren
  • Der Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Rändern des Wischtuchs
  • Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 5-8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester, Nylon
Bauweise 75 % Polyester, 25 % Nylon
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Verpackungsmenge 100/Beutel, 10 Beutel/Karton