Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugalgeräte mit Supor Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Hohe Schleuderdrehzahl und größere EFA reduzieren die Schleuderzeiten
- Für Proben von 0,5 bis 5 ml
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Aquamarin |
| Beschreibung | EFA:3,3 cm2 |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | 100/Packung |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 5 ml (Probe) |