Learn More
Carl Zeiss™ Mikroskopkamera AxioCam
Click to view available options
Beschreibung:
AxioCam 105 Color
AxioCam ERc 5s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- CMOS-Mikroskopkamera, 5 Megapixel (2.560 x 1.920)
- Sensorgröße von 1/2,5 Zoll (Diagonale 7,1 mm)
- Pixelgröße 2,2 x 2,2 µm
- Farbkamera
- Enthält die ZEN Lite Start-Software für die Bilderfassung und die Durchführung von Messungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikroskopie-Kamera AxioCam |
| Beschreibung | AxioCam 105 Color |
| Enthält | AxioCam 105 Farbe, Treibersoftware 64-Bit, USB 3.0 PCIe x1-Schnittstelle, USB 3.0-Anschlusskabel (3 m), SATA-Netzkabel und Molex-Stromkabel-Sensor |