Learn More
DWK Life Sciences Objektträger, aus Kalk-Soda-Glas
Ein Objektträger ist eine rechteckige Trägerplatte, auf der Präparate z.B. Zellschnitte aufgebracht werden können, um diese anschließend unter einem Mikroskop zu betrachten.
Marke:  DWK Life Sciences 235501103
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316419
Menge Preis
1 77.91 CHF / 1500 Stück
10 68.65 CHF / 1500 Stück
Verfügbar ab
30-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.
  • Blasen- und schlierenfrei
  • Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren und Blasen durch optimalen Herstellungsprozess
  • Universell einsetzbar, da die Objektträger den Standardabmessungen 26 x 76 cm gemäß ISO 8037-1 entsprechen
  • Planarität und Stärkenverteilung bewegen sich innerhalb sehr enger Toleranzbereiche und sind daher hervorragend zum Mikroskopieren geeignet (Ein Nachjustieren des Mikroskops ist kaum erforderlich.)
  • Die Kanten der Objektträger sind gleichmäßig und glasklar wodurch ein Bruchrisiko entlang der Kanten reduziert und Glassplitter vermieden werden
  • Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas mit geschnittenen Kanten
Kalknatronglas
Microscopy; Use in Microscope Slide Staining or Automatic Covering Machines; For Tissue Sections and Cytological Preparations
76 mm
26 mm
30 x 50